Imprimer

2-Methylsulphanyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01195003-1G BD01195003-50M BD01195003-100 BD01195003-250
BLDPBD01195003-1GEA 43 EUR
BLDPBD01195003-1G BLDPBD01195003-50M BLDPBD01195003-100 BLDPBD01195003-250
2-Methylsulphanyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methylsulphanyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₇F₃O₂S
Poids moléculaire: 236,2109 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD22489208
Numéro CAS: 142994-05-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR