Imprimer

Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazol-1-ide 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01196599-5G BD01196599-250 BD01196599-25G BD01196599-1G
BLDPBD01196599-5GEA 181 EUR
BLDPBD01196599-5G BLDPBD01196599-250 BLDPBD01196599-25G BLDPBD01196599-1G
Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazol-1-ide 97%
Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazol-1-ide

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₆F₃LiN₄
Poids moléculaire: 192,0272 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD18827480
Numéro CAS: 761441-54-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR