Imprimer

(2S,4S)-Pentane-2,4-diylbis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine) 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01201601-100EA 118 EUR
BLDPBD01201601-100 BLDPBD01201601-1G BLDPBD01201601-250
(2S,4S)-Pentane-2,4-diylbis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine) 97%
(2S,4S)-Pentane-2,4-diylbis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine)

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₃₇H₄₆P₂
Poids moléculaire: 552,7087 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28100579
Numéro CAS: 551950-92-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR