Imprimer

5-((1-(2-(2,4-Dimethylphenoxy)ethyl)-2-methyl-1H-indol-3-yl)methylene)-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01201619-25M BD01201619-50M BD01201619-100
BLDPBD01201619-25MEA 713 EUR
BLDPBD01201619-25M BLDPBD01201619-50M BLDPBD01201619-100
5-((1-(2-(2,4-Dimethylphenoxy)ethyl)-2-methyl-1H-indol-3-yl)methylene)-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione 98%
5-((1-(2-(2,4-Dimethylphenoxy)ethyl)-2-methyl-1H-indol-3-yl)methylene)-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₂₄H₂₃N₃O₃S
Poids moléculaire: 433,5227 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 667880-38-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR