L-Lysine 98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Synonyme(s):
L(+)-Lysine
, (S)-(+)-Lysine
, H-Lys-OH
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₆H₁₄N₂O₂ Poids moléculaire: 146,19 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064433 Numéro CAS: 56-87-1 |