Imprimer
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD01419972-5GEA 32 EUR
BLDPBD01419972-5G BLDPBD01419972-100 BLDPBD01419972-1G BLDPBD01419972-25G
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804570
Numéro CAS: 61700-61-6