Imprimer

2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid 99%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01422859-100EA 29 EUR
BLDPBD01422859-100 BLDPBD014228591000 BLDPBD01422859-25G BLDPBD01422859-500
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid 99%
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₆N₂O₂S
Poids moléculaire: 158,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010068
Numéro CAS: 29676-71-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR