Imprimer

Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate 98+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01428526-5GEA 156 EUR
BLDPBD01428526-5G BLDPBD01428526-25G
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate 98+%
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₅H₁₀BF₃KNO
Poids moléculaire: 207,0435 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566512
Numéro CAS: 936329-94-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR