1-(2-Isopropylphenyl)-2-thiourea 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₄NS Poids moléculaire: 194,2966 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060436 Numéro CAS: 25343-32-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...