Imprimer

5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD101763-100MGEA 22 EUR
BLDPBD101763-100MG BLDPBD101763-5G BLDPBD101763-1G BLDPBD101763-250MG
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one 95%
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₈N₂O
Poids moléculaire: 124,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234217
Numéro CAS: 34916-78-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR