Imprimer
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD10267-5GEA 25 EUR
BLDPBD10267-5G BLDPBD10267-1G BLDPBD10267-100G BLDPBD10267-10G BLDPBD10267-25G
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₄ClFO
Poids moléculaire: 158,56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07782053
Numéro CAS: 96516-31-3