Imprimer

1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD102678-100GEA 105 EUR
BLDPBD102678-100G BLDPBD102678-5G BLDPBD102678-0.025 BLDPBD102678-1G BLDPBD102678-25G BLDPBD102678-10G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₃BrClNO₂
Poids moléculaire: 236,4500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863216
Numéro CAS: 16588-24-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR