Imprimer
8-Amino-5-bromoisoquinoline 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD103021-1GEA 43 EUR
BLDPBD103021-1G BLDPBD103021-250MG BLDPBD103021-5G
8-Amino-5-bromoisoquinoline 98%
8-Amino-5-bromoisoquinoline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₉H₇BrN₂
Poids moléculaire: 223,0693 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261047
Numéro CAS: 90721-35-0