Imprimer
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 95%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD10376-250MGEA 10 EUR
BLDPBD10376-250MG
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 95%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₅FN₂O₄
Poids moléculaire: 200,1240 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205111
Numéro CAS: 349-01-9