Imprimer

5-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD104723-1GEA 137 EUR
BLDPBD104723-1G BLDPBD104723-250MG BLDPBD104723-100MG
5-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methyl-2-nitrobenzaldehyde

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₇NO₃
Poids moléculaire: 165,146 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08703362
Numéro CAS: 5858-28-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR