Imprimer
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD104867-250MGEA 33 EUR
BLDPBD104867-250MG BLDPBD104867-5G BLDPBD104867-1G
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₈N₂
Poids moléculaire: 132,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200991
Numéro CAS: 933-69-7