Imprimer
3-Methoxyisonicotinic acid 96%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD10532-5GEA 137 EUR
BLDPBD10532-5G BLDPBD10532-250MG BLDPBD10532-10G BLDPBD10532-1G BLDPBD10532-25G
3-Methoxyisonicotinic acid 96%
3-Methoxyisonicotinic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153,1354 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368621
Numéro CAS: 654663-32-8