Imprimer
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD10576-25GEA 138 EUR
BLDPBD10576-25G BLDPBD10576-100G BLDPBD10576-1G BLDPBD10576-5G BLDPBD10576-10G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₈O₂S
Poids moléculaire: 156,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234332
Numéro CAS: 81452-54-2