Imprimer

6-Amino-5-bromopyridine-3-sulphonic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD108143-5GEA 308 EUR
BLDPBD108143-5G BLDPBD108143-1G BLDPBD108143-250MG
6-Amino-5-bromopyridine-3-sulphonic acid 98%
6-Amino-5-bromopyridine-3-sulphonic acid

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₅BrN₂O₃S
Poids moléculaire: 253,074 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03085772
Numéro CAS: 247582-62-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR