Imprimer

6-Bromo-4-methyl-1H-indazole 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD108504-250MGEA 65 EUR
BLDPBD108504-250MG BLDPBD108504-0.025 BLDPBD108504-100MG BLDPBD108504-1G BLDPBD108504-5G BLDPBD108504-25G
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₈H₇BrN₂
Poids moléculaire: 211,0600 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781476
Numéro CAS: 885520-98-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR