Imprimer
6-Bromopicolinamide 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD108576-10GEA 230 EUR
BLDPBD108576-10G BLDPBD108576-1G BLDPBD108576-25G BLDPBD108576-250MG BLDPBD108576-5G
6-Bromopicolinamide 98%
6-Bromopicolinamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₆H₅BrN₂O
Poids moléculaire: 201,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234154
Numéro CAS: 25194-52-9