Imprimer

6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD108861-1GEA 195 EUR
BLDPBD108861-1G BLDPBD108861-250MG BLDPBD108861-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 95%
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₄ClFN₂S
Poids moléculaire: 202,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19373953
Numéro CAS: 142313-30-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR