Imprimer

6-Chloroquinolin-8-amine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD109021-1GEA 121 EUR
BLDPBD109021-1G BLDPBD109021-250MG BLDPBD109021-5G BLDPBD109021-100MG
6-Chloroquinolin-8-amine 95%
6-Chloroquinolin-8-amine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₉H₇ClN₂
Poids moléculaire: 178,618 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09049101
Numéro CAS: 5470-75-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR