Imprimer
5-Hydroxyisatoic anhydride 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD10916-1GEA 46 EUR
BLDPBD10916-1G BLDPBD10916-5G BLDPBD10916-250MG
5-Hydroxyisatoic anhydride 97%
5-Hydroxyisatoic anhydride
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₅NO₄
Poids moléculaire: 179,1296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798201
Numéro CAS: 195986-91-5