Imprimer

6-Methyl-2-quinolinol 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD109776-250MGEA 48 EUR
BLDPBD109776-250MG BLDPBD109776-5G BLDPBD109776-1G
6-Methyl-2-quinolinol 98%
6-Methyl-2-quinolinol

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₉NO
Poids moléculaire: 159,1846 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00489683
Numéro CAS: 4053-34-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR