Imprimer

3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD11057-100GEA 482 EUR
BLDPBD11057-100G BLDPBD11057-5G BLDPBD11057-1G BLDPBD11057-25G BLDPBD11057-250MG
3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone 98%
3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215840
Numéro CAS: 403-14-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR