4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone 98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₈H₇FO₂ Poids moléculaire: 154,14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143203 Numéro CAS: 1481-27-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...