Imprimer

8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD111126-250MGEA 38 EUR
BLDPBD111126-250MG BLDPBD111126-1G BLDPBD111126-100MG BLDPBD111126-25G BLDPBD111126-5G BLDPBD111126-10G
8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
8-Bromo-2-chloroquinazoline

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₄BrClN₂
Poids moléculaire: 243,4900 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11043845
Numéro CAS: 956100-63-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR