2',3',4'-Trihydroxyacétophénone 95%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₈O₄ Poids moléculaire: 168,15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002193 Numéro CAS: 528-21-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...