Imprimer

3-Fluoro-4-methylanisole 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD11180-5GEA 70 EUR
BLDPBD11180-5G BLDPBD11180-25G BLDPBD11180-1G
3-Fluoro-4-methylanisole 97%
3-Fluoro-4-methylanisole

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₉FO
Poids moléculaire: 140,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143163
Numéro CAS: 405-06-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR