Imprimer

2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD11212-1GEA 41 EUR
BLDPBD11212-1G BLDPBD11212-250MG BLDPBD11212-5G
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₀BF₃O₃
Poids moléculaire: 233,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801695
Numéro CAS: 850593-10-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR