Imprimer

4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD11215-5GEA 141 EUR
BLDPBD11215-5G BLDPBD11215-10G BLDPBD11215-1G BLDPBD11215-25G
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₁₀BrNO₂S
Poids moléculaire: 276,1502 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463486
Numéro CAS: 331950-30-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR