Imprimer

3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Ethyle trihydroxy-3,4,5-benzoateGallate d'éthyle

BLDPBD11261-25GEA 21 EUR
BLDPBD11261-25G
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle 98%
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₀O₅
Poids moléculaire: 198,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016430
Numéro CAS: 831-61-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR