Imprimer

Allyl methyl carbonate 98% stabilisé

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Stabilisation: Stabilisé avec 4-Méthoxyphénol (MEHQ)

BLDPBD113110-5GEA 19 EUR
BLDPBD113110-5G BLDPBD113110-25G
Allyl methyl carbonate 98% stabilisé
Allyl methyl carbonate

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₈O₃
Poids moléculaire: 116,1152 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134545
Numéro CAS: 35466-83-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR