Imprimer
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid 95%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide palmitoyle-6-L-ascorbiquePalmitate de L(+)-ascorbyle
BLDPBD114742-100GEA 24 EUR
BLDPBD114742-100G BLDPBD114742-25G BLDPBD114742-1000G BLDPBD114742-10G BLDPBD114742-500G BLDPBD114742-0.5G
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid 95%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₂₂H₃₈O₇
Poids moléculaire: 414,54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005377
Numéro CAS: 137-66-6