Imprimer
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide 96%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD115570-5GEA 47 EUR
BLDPBD115570-5G BLDPBD115570-25G BLDPBD115570-0.025 BLDPBD115570-1G
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide 96%
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Poids moléculaire: 199,2700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463245
Numéro CAS: 4543-58-2