Imprimer

6-Bromobenzofuran 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD115747-5GEA 348 EUR
BLDPBD115747-5G BLDPBD115747-1G BLDPBD115747-100MG BLDPBD115747-250MG BLDPBD115747-25G
6-Bromobenzofuran 97%
6-Bromobenzofuran

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₈H₅BrO
Poids moléculaire: 197,029 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669477
Numéro CAS: 128851-73-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR