Imprimer

Methyl 2-Benzamidoacetate 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD115966-1GEA 49 EUR
BLDPBD115966-1G BLDPBD115966-5G BLDPBD115966-250MG
Methyl 2-Benzamidoacetate 95%
Methyl 2-Benzamidoacetate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 193,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025882
Numéro CAS: 1205-08-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR