Imprimer

4'-Chloro-3'-methylacetophenone 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD11670-25GEA 170 EUR
BLDPBD11670-25G BLDPBD11670-10G BLDPBD11670-1G BLDPBD11670-5G
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 95%
4'-Chloro-3'-methylacetophenone

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₉ClO
Poids moléculaire: 168,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045172
Numéro CAS: 37074-39-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR