Imprimer

3-Aminophenylboronic acid hemisulphate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD11747-1GEA 8 EUR
BLDPBD11747-1G BLDPBD11747-10G BLDPBD11747-5G BLDPBD11747-25G
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate 97%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
Poids moléculaire: 371,97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013111
Numéro CAS: 66472-86-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR