Imprimer
Difurfuryl sulphide 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD11833-100GEA 59 EUR
BLDPBD11833-100G BLDPBD11833-5G BLDPBD11833-1G BLDPBD11833-25G
Difurfuryl sulphide 98%
Difurfuryl sulphide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₁₀H₁₀O₂S
Poids moléculaire: 194,2500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010081
Numéro CAS: 13678-67-6