Imprimer

Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD12056-5GEA 7 EUR
BLDPBD12056-5G BLDPBD12056-10G BLDPBD12056-0.025G BLDPBD12056-100G BLDPBD12056-500G BLDPBD12056-1G BLDPBD12056-25G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071577
Numéro CAS: 5597-50-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR