Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III) 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₅H₂₁CoO₆ Poids moléculaire: 356,26 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013488 Numéro CAS: 21679-46-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...