Imprimer
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD122797-25GEA 7 EUR
BLDPBD122797-25G
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane 98%
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₉H₂₀O₂Si
Poids moléculaire: 188,3394 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071752
Numéro CAS: 17865-32-6