Imprimer

(2S,8aR)-(-)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD12309-5GEA 41 EUR
BLDPBD12309-5G BLDPBD12309-10G BLDPBD12309-1G BLDPBD12309-25G
(2S,8aR)-(-)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine 97%
(2S,8aR)-(-)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₀H₁₅NO₃S
Poids moléculaire: 229,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075428
Numéro CAS: 104372-31-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR