Imprimer
Chromone-3-carboxaldehyde 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD12555-25GEA 58 EUR
BLDPBD12555-25G BLDPBD12555-10G BLDPBD12555-1G BLDPBD12555-100G BLDPBD12555-5G
Chromone-3-carboxaldehyde 97%
Chromone-3-carboxaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₀H₆O₃
Poids moléculaire: 174,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014667
Numéro CAS: 17422-74-1