Imprimer
Diphenyl phosphate 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD125832-500GEA 88 EUR
BLDPBD125832-500G BLDPBD125832-5G BLDPBD125832-1000G BLDPBD125832-25G BLDPBD125832-100G
Diphenyl phosphate 97%
Diphenyl phosphate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₁₂H₁₁O₄P
Poids moléculaire: 250,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003033
Numéro CAS: 838-85-7