Imprimer

4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD12589-100MGEA 23 EUR
BLDPBD12589-100MG BLDPBD12589-5G BLDPBD12589-1G BLDPBD12589-250MG
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Poids moléculaire: 212,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269346
Numéro CAS: 243977-15-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR