Imprimer

3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Dodécyle trihydroxy-3,4,5-benzoateGallate de dodécyle

BLDPBD126776-25GEA 18 EUR
BLDPBD126776-25G BLDPBD126776-5G BLDPBD126776-100G
3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle 95%
3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₉H₃₀O₅
Poids moléculaire: 338,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002195
Numéro CAS: 1166-52-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR