Imprimer
6-Methoxy-8-nitroquinoline 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD12732-10GEA 50 EUR
BLDPBD12732-10G BLDPBD12732-100G BLDPBD12732-5G BLDPBD12732-1G BLDPBD12732-25G
6-Methoxy-8-nitroquinoline 98%
6-Methoxy-8-nitroquinoline
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
Poids moléculaire: 204,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006802
Numéro CAS: 85-81-4